Learn More
Fisherbrand™ Calculadora solar de sobremesa
Código de producto. p-2902624 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Calculadora de sobremesa, 12 dígitos
Calculadora de sobremesa, 8 dígitos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
11863172 Calculadora de sobremesa, 8 dígitos cada uno
11734416 Calculadora de sobremesa, 12 dígitos cada uno
2 options
Código de producto. 11863172
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Instrucciones y paneles solares integrados
Esta unidad alimentada con energía solar se puede leer con cualquier tipo de luz.
Esta unidad alimentada con energía solar se puede leer con cualquier tipo de luz
  • Realiza cálculos en cadena
  • Teclas de gran tamaño con 8 dígitos, pantalla LCD de 1,9 cm, en ángulo para eliminar los reflejos
  • La funda de plástico ABS resistente es ideal para uso en laboratorio
  • Los pies protegen la unidad de derrames
  • Dimensiones: 16,5 × 11,4 × 0,9 cm (L. x An. x Al.)
  • Peso: 0,113kg (4 oz)
Especificaciones
Tipo de producto Calculadora de sobremesa, 8 dígitos
Tipo de pantalla Digital
Visualizar cotas 0,75 in
Teclado Teclas de tamaño grande
Modelo Indicador de 8 dígitos
Dimensiones (L x An) 6,5 x 0,18 pulg.
Altura (imperial) 0,18 in
Altura (métrico) 0,9 cm
Longitud (imperial) 6,5 in
Longitud (métrico) 16,5 cm
Anchura (imperial) 4,5 in
Anchura (métrico) 11,4 cm
Peso (imperial) 4 oz
Peso (métrico) 113,3 g
Fuente de alimentación Pila, solar
Para utilizar con (aplicación) Ideal para uso frecuente en el laboratorio
Incluye Panel solar integrado e instrucciones