Learn More
Fisherbrand™ Autoclaves de sobremesa SterilElite™
Código de producto. p-4275758 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
24 L
Fondo exterior (métrico):
66 cm
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
1 unidad
Código de producto. Capacidad (métrico) Fondo exterior (métrico) Tensión unitSize
15525199 24 L 66 cm 230 V 1 unidad
1 options
Código de producto. 15525199
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Combinan un diseño compacto con un alto rendimiento, fiabilidad y seguridad
Diseño inteligente para su elección profesional.
  • El sistema de control por microprocesador proporciona nueve programas totalmente automáticos, incluida adición de agua, esterilización y secado
  • Ocho ciclos de esterilización preinstalados; los ciclos personalizados no son una opción para SterilElite16 o 24
  • Dos mecanismos independientes de comprobación del nivel de agua: nivel de depósito de agua y nivel de agua de la cámara
  • Función de secado automático
  • Dispositivo de bloqueo automático de puerta a presión
  • Cámara protegida por interruptor de presión y válvula de seguridad de presión de vapor
  • El botón de liberación de vacío/presión interrumpe el suministro de alimentación, vacía la cámara de presión y libera el vacío de la cámara de forma simultánea
Pilotos indicadores:
  • PUERTA ABIERTA: no se ha cerrado completamente la puerta; todas las funciones se detienen
  • BAJO NIVEL DE AGUA: el nivel de agua es demasiado bajo
  • COMPLETO: todo el ciclo se ha procesado correctamente y está completo
Información de órdenes
Impresora no incluida.
Especificaciones
Fondo exterior (imperial) 26 pulg
Fondo exterior (métrico) 66 cm
Capacidad (imperial) 25.4 qt.
Capacidad (métrico) 24 L
Fondo de la cámara (métrico) 432 mm
Diámetro de la cámara (imperial) 10.23 in.
Fondo de la cámara (imperial) 17.71 pulg
Diámetro de la cámara (métrico) 259.8 mm
Para utilizar con (aplicación) Esterilización de vapor
Longitud (imperial) 26.0 in.
Altura exterior (imperial) 17.32 pulg
Altura exterior (métrico) 44 cm
Longitud (métrico) 660 mm
Modelo Front-loading
Tipo de producto Autoclave de sobremesa
Temperatura (métrico) 121, 135 °C
Peso (métrico) 56 kg
Altura de la cámara (métrico) 228 mm
Altura de la cámara (imperial) 9 in.
Incluye Ocho ciclos previamente instalados
Frecuencia 50/60 Hz
Programable Secado automático
Tensión 230 V
Vataje 1800 W
Anchura exterior (imperial) 21.25 pulg
Anchura exterior (métrico) 54 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 660 x 540 x 440 mm