Learn More
Fisherbrand™ Test Tube Holders for Heavy-duty Vortex Mixer
For use with heavy-duty vortex mixer.
36.10€ - 37.40€
Especificaciones
Tipo de producto Soporte de tubos de ensayo
Para utilizar con (equipo) Mezclador vórtex de alta resistencia
Incluye Inserto de espuma
Es necesaria Soporte universal
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Diámetro (métrico) N.º de posiciones Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) N.º de posiciones Precio Cantidad y disponibilidad  
15599024
Ver documentos
Fisherbrand™
80863051
Entre 12 y 13 mm 34
37.40€
cada uno
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15509034
Ver documentos
Fisherbrand™
80863052
Entre 15 y 18 mm 20
37.40€
cada uno
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15519034
Ver documentos
Fisherbrand™
80863054
Entre 19 y 21mm 18
37.40€
cada uno
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15529034
Ver documentos
Fisherbrand™
80863055
Entre 22 y 25 mm 13
36.10€
cada uno
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15539034
Ver documentos
Fisherbrand™
80863056
Entre 26 y 29 mm 4
37.40€
cada uno
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Holds a wide range of test tube numbers and diameters
  • Requires Universal Holder
Especificaciones
Especificaciones
Soporte de tubos de ensayo
Mezclador vórtex de alta resistencia
Inserto de espuma
Soporte universal