Learn More
Fisherbrand™ Disposable Base Molds
For use in the preparation of pathology specimens
23.63€
Especificaciones
Tipo de producto | Base Mold |
---|---|
Material | Plástico |
Fondo (métrico) | 0.5 cm |
Fondo (imperial) | 0.19 in. |
Desechables | Single-use |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
18405902
|
Fisherbrand™
22-363-554 |
2.4 cm | 2.4 cm |
23.63€
paquete de 500 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
For use in the preparation of pathology specimens
- Available in common base mold sizes; can be used with the same styles and types of cassettes and embedding rings
- Molds are made from specially formulated plastic, offering excellent thermal exchange
- A smooth interior finish and round corners facilitate specimen removal
Especificaciones
Base Mold | |
0.5 cm | |
Single-use | |
500/Pk. |
Plástico | |
0.19 in. | |
Can be use with same styles and types of cassettes and embedding rings and provides offering excellent thermal exchange |