Learn More
Fisherbrand™ Reloj de pared Traceable™ Alchemist™
Utiliza símbolos como fuego, tierra y brandy, que se encuentran en manuscritos y cuadernos de científicos medievales
Marca:  Fisherbrand™ 90024-14
20.08 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11775833
  • 21.45€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Tornillo de montaje en pared y pila AA
Descripción
Descripción
El reloj de pared Fisherbrand™ Traceable™ Alchemist™ añade un poco de magia a la decoración. Utiliza símbolos como fuego, tierra y brandy, que se encuentran en manuscritos y cuadernos de científicos medievales.
  • El reloj de pared indica la hora del día al segundo con una exactitud del 0,01 %
  • Cada unidad con número de serie está calibrada individualmente para que el equipo sea trazable al NIST
Información de órdenes
25 cm (10 pulg) de diámetro
Compliance
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Especificaciones
Especificaciones
Reloj analógico
Analógico
12 in
1 oz
Tornillo de montaje en pared y pila AA
Unidad
0,0001
AA
30,5 cm
0,028 kg
Utiliza símbolos como fuego, tierra y brandy, que se encuentran en manuscritos y cuadernos de científicos medievales
ISO 17025, A2LA, NIST
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Reloj de pared Traceable™ Alchemist™ > Reloj de pared Traceable Alchemist