Learn More
Fisherbrand™ Probador de baterías Traceable™
Código de producto. 11764276 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
:
8,89 x 6,35 x 2,54 cm (3,5 x 2,5 x 1 in, an. x p. x al.)
Código de producto.
11764276 8,89 x 6,35 x 2,54 cm (3,5 x 2,5 x 1 in, an. x p. x al.)
1 options
Código de producto. 11764276
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Cable de prueba e instrucciones.
Comprueba baterías alcalinas, de carbono, óxido de plata, mercurio y níquel-cadmio, entre otras
Comprueba baterías alcalinas, de carbono, óxido de plata, mercurio y níquel-cadmio, entre otras
Comprueba las tensiones de 1,35 a 12 V en 13 intervalos para baterías alcalinas, de carbono, óxido de plata, mercurio, litio, níquel-cadmio y de otros tipos.
  • La unidad autoalimentada prueba una batería en menos de un segundo, con una precisión del ±5 %
  • A diferencia de un voltímetro, proporciona lecturas de carga resistiva reales iguales al uso en el mundo real, por lo que prueba una batería en condiciones de funcionamiento reales
  • La placa de circuito impreso chapada en oro y los interruptores chapados en plata garantizan la precisión y una larga vida útil
Información de órdenes
La unidad mide 8,9 x 6,4 x 2,5 cm (an. x p. x al.). Solo pesa 85 g.
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual para indicar la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST.
Especificaciones
Tipo de producto Probador de baterías Traceable
Para utilizar con (equipo) Alkaline, carbon, silver-oxide, mercury, lithium, nickel-cadmium, and other types of batteries
Longitud (imperial) 3,5 in
Longitud (métrico) 8,9 cm
Tensión De 1,35 a 12 V
Exactitud ±5%
Certificaciones/conformidad NIST
Para utilizar con (aplicación) Proporciona lecturas de carga resistiva reales iguales al uso en el mundo real, por lo que prueba una batería en condiciones de funcionamiento reales; comprueba tensiones de 1,35 a 12 V en 13 intervalos
Altura (imperial) 1 pulg
Altura (métrico) 2,54cm
Incluye Cable de prueba e instrucciones
Peso (imperial) 0,17 lb
Peso (métrico) 0,08kg
Anchura (imperial) 2,5 in
Anchura (métrico) 6,35 cm