Learn More
Includes: Clip y dorso magnético, pila AAA de 3 años, funda de plástico de ABS
Descripción
El temporizador de sobremesa de 20 horas Fisher Scientific™ Traceable™ se utiliza en aplicaciones generales de temporización, por lo que cuenta con un canal de temporización y una pantalla de una sola línea. Sin reloj.
- Capacidad de temporización: 20 horas
- Resolución: 1 min
- Exactitud: 0,01%
- Pantalla: LCD de 0,75 pulgadas Al, legible a 6 m (20 pies)
- Alarma: 1 minuto, se silencia automática o manualmente
- Dimensiones: 1,3 × 5,1 × 8,9 cm (An x P x Al)
Certifications
Se suministra un certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
Temporizador portátil/de sobremesa | |
Sonoro/visible | |
1 min | |
Óxido de plata | |
0,93 cm | |
56,66 g | |
NIST |
20 h a 1 min. | |
0,01% | |
LCD | |
0,37 in | |
2 oz | |
Clip y dorso magnético, pila AAA de 3 años, funda de plástico de ABS |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30