Learn More
Fisherbrand™ Medidor de conductividad, resistividad y TDS Traceable™
Brinda lecturas digitales directas de conductividad, resistividad y sólidos disueltos. Los medidores de conductividad, resistividad y TDS Traceable Fisherbrand son ideales para medir agua para reactivos conforme especificaciones CAP, ASTM, NCCLS y ACS, así como para medir la conductividad en cromatografía, biología, alimentación, electrónica y análisis de agua. Todas las lecturas se refieren automáticamente a la norma internacional de 25 °C.
Marca: Fisherbrand™ 90028-55
930.43 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Descripción
Brinda lecturas digitales directas de conductividad, resistividad y sólidos disueltos. Los medidores de conductividad, resistividad y TDS Traceable Fisherbrand son ideales para medir agua de uso con reactivos para cumplir con las especificaciones CAP, ASTM™, NCCLS y ACS, así como para medir la conductividad en cromatografía, biología, alimentación, electrónica y análisis de agua. Todas las lecturas se refieren automáticamente a la norma internacional de 25 °C.
- Brillante, fácil de leer, LCD de 13 mm (0.5 pulgadas)
- Se puede utilizar como medidor portátil o de sobremesa
- Intervalos: 0,01 a 200 000 μmhos o μS (conductividad); 0,001 ohmios a 20 000 megaohmios (resistividad); 0,01 a 20 000 ppm (sólidos disueltos)
- Precisión,+0,3 % ± 1 dígito
- Almacena cuatro ajustes de calibración
- Con sonda enchufable de respuesta instantánea, pantalla digital de temperatura en °C y °F, compensación y control automáticos de temperatura, y toma para registrador
Información de órdenes
Dimensiones: 9,5 x 17,1 x 3,8 cm (L x Al x An). Peso neto: 454 g Mide 1,3 cm de diámetro x 14 cm de largo. Longitud de 150 cm.
Certifications
Un certificado con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 Traceable™ acreditado por A2LA, que indica la trazabilidad según las normas facilitadas por el NIST™.
Especificaciones
±0,3 % ±1 dígito | |
Conductividad, SDT, Resistividad, TDS, Resistivity | |
De 1 a 20 megaohmios | |
ISO 17025, NIST | |
0,03 oz | |
De 0,01 a 200 000 μS | |
±0,3% | |
9,5 cm | |
16 oz. | |
1,5 in | |
Alcalino |
Conductividad, resistividad, TDS | |
De 0,1 a 200 μs | |
LCD | |
454 g | |
Conductividad | |
Conductivity Meter | |
3,75 in | |
150 cm | |
17,1 cm | |
3,8 cm |