Learn More
Fisherbrand™ Bolígrafo medidor de conductividad/TDS Traceable™
Medidor de conductividad/TDS fácil de usar y resistente al agua diseñado para análisis de rutina y control de calidad. Solo tiene que encender, insertar y, al mismo tiempo, leer el resultado y la temperatura.
Marca:  Fisherbrand™ 93676-84
73.10 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11724226
  • 80.03€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Medidor de conductividad/TDS fácil de usar y resistente al agua diseñado para análisis de rutina y control de calidad. Solo tiene que encender, insertar y, al mismo tiempo, leer el resultado y la temperatura.
  • Carcasa de plástico ABS sólida, resistente a productos químicos y resistente al agua
  • Dígitos de LCD de 12,7 mm (0,5 pulgadas) fáciles de leer
  • La pantalla dual muestra la lectura y la temperatura
  • El botón HOLD congela la lectura en la pantalla
  • Las teclas de flecha permiten un ajuste rápido según los estándares de calibración
  • Guarda los datos de calibración incluso cuando la unidad está apagada
  • La sonda de respuesta instantánea y el termistor de estado sólido proporcionan lecturas precisas
  • La compensación de la temperatura permite que las lecturas hagan referencia automáticamente al estándar internacional de 25 °C; el usuario puede establecer el coeficiente de temperatura programable
  • Dimensiones: 6,5 x 1,4 x 1,25 pulg (16,5 x 3,56 x 3,18cm)
  • Peso: 63,8g (2,25 oz)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Compliance
Cumplen con los requisitos para CAP, ASTM, NCCLS, CLSI, ACS, CLIA, AOAC, EPA, APHA, AWWA, WEF, USGS, USP, ISO y las normativas federales/estatales.
Especificaciones
Especificaciones
Batería
De 0 μS a 1999 μS
De 0 a 1999 μs
± 1 % FS + 1 dígito
0,1 °C
LCD
None
1 año
SDT
16,5 cm
3,56 cm
16,5 cm
Conductividad, SDT, TDS
20°C a 25°C
1 μ/ppm
0°C a 50°C
± 0,5 °C
ISO 17025, NIST
2,25 oz
ABS
Conductivity/TDS Pen
1,4 in
6,5 in
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Bolígrafo medidor de conductividad/TDS Traceable™ > Medidor de conductividad/sólidos disueltos totales