Learn More
Fisherbrand™ Cronómetro de cuenta atrás Traceable™
Cronómetro ideal para un análisis que debe anotarse en intervalos de rutina. El cronómetro de cuenta atrás Fisherbrand Traceable es un cronómetro único que proporciona temporización de alarma y cuenta atrás en incrementos preprogramados de 1, 2, 3, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 y 60 minutos. Esta unidad también tiene marcapasos.
33.96€
Especificaciones
Tipo de producto | Cronómetro digital |
---|---|
Alarms | Sonoro |
Exactitud | 0,01% |
Resolución | 0,01 s |
Longitud (imperial) | 0,62 in |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10517070
|
Fisherbrand™
1035 |
Cronómetro, funda de plástico ABS a prueba de golpes y cordón, batería de óxido de plata de 1,5 años | N/A | ||||||
Descripción
Ideal stopwatch to use for an analysis that must be noted at routine intervals. Fisherbrand Traceable Countdown Stopwatch is a unique stopwatch that provides countdown and alarm timing in preprogrammed increments of 1, 2, 3, 5, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, and 60 minutes. This unit also has a pacer.
La pantalla muestra continuamente el tiempo de ejecución restante hasta cero. Cuando se llega a cero, el temporizador emite una alarma durante 5 segundos. Esta unidad también dispone de un marcador de paso.
- Configúrelo para contar hacia atrás en cualquier momento desde 99 horas a 1 segundo
- Cuando llega a cero, el temporizador emite una alarma y comienza a contar de nuevo hacia atrás a partir del tiempo programado
- El ciclo de repetición continúa automáticamente hasta que se detiene
- Entre las funciones del cronómetro se incluyen acción simple, el tiempo de entrada/salida, acumulativo/intervalo o fraccionario, 8 memorias recuperables y temporización continua
- Se puede usar el modo de temporizador de pantalla doble de tres formas: Dos cuentas atrás diferentes al mismo tiempo, dos temporizadores de alarma de cuenta atrás independientes y dos temporizadores de cuenta hacia delante independientes
- La estructura de plástico ABS a prueba de impactos extrarresistente es perfecta para el uso en el laboratorio o sobre el terreno
- El modo de cronómetro cronometra hasta 1 hora con resolución de 1/100 s y sigue cronometrando hasta 24 horas en incrementos de 1 s
- Precisión: 0.01 %
- Diámetro: 6.4 cm (2.5 pulg); el grosor es de 1.6 cm (5/8 pulg)
- Peso: 1.5 oz
Información de órdenes
Batería de repuesto: n.º 1109
Certifications
Se suministra un certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Especificaciones
Cronómetro digital | |
0,01% | |
0,62 in | |
2,5 in | |
1,5 oz | |
Proporciona temporización de alarma y cuenta atrás en incrementos preprogramados |
Sonoro | |
0,01 s | |
1,57 cm | |
6,35 cm | |
0,042 kg | |
ISO 17025, A2LA, NIST |