Learn More
Fisherbrand™ Cronómetro decimal Traceable™
Código de producto. 11759825 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Incluye:
Cronómetro, pila de óxido de plata de 4 años, cordón
Batería, tipo:
Batería de óxido de plata, 4 años
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11759825
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Cronómetro, cordón
Temporización trazable y precisa para pruebas de enzimas, mediciones de viscosidad, estudios de animales y todas las pruebas de laboratorio programadas. El cronómetro decimal Fisherbrand Traceable es sólido con una carcasa de plástico ABS resistente al agua que impide la entrada de humedad, polvo y humos presentes en entornos difíciles de laboratorio, planta o sobre el terreno.
Temporización trazable y precisa para pruebas de enzimas, mediciones de viscosidad, estudios de animales y todas las pruebas de laboratorio programadas.El cronómetro decimal Fisherbrand Traceable es sólido con una carcasa de plástico ABS resistente al agua que impide la entrada de humedad, polvo y humos presentes en entornos difíciles de laboratorio, planta o sobre el terreno.
Fabricado para científicos de sectores industriales y educativos, hospitales y laboratorios gubernamentales que exigen los mejores instrumentos. Diseñado para una mayor facilidad de operación, exactitud y fiabilidad.
  • El diseño de cristal de cuarzo es exacto al 0,0005 % — más de 100 veces más exacto que otros cronómetros.
  • LLos cuatro formatos de temporización/resolución del cronómetro decimal son los siguientes: h/min/s; 1/100 s; 1/1000 min; 1/100.000 h.
  • Las lecturas máximas son 19,999999 horas, 1199,999 minutos, 71.999,99 segundos o 19 h/59 min/59 s/99 centésimas
  • Las funciones del cronómetro incluyen temporización de acción única, tiempo límite, intervalo-parcial, parcial acumulativa y cíclica continua
  • La triple pantalla muestra los tiempos parciales acumulativos, los tiempos parciales de intervalo y el tiempo de ejecución
  • 500 memorias recuperables muestran el tiempo de vuelta, el parcial y el de ejecución
  • La función de memoria también muestra el tiempo de vuelta más rápido, el más lento y el tiempo medio de vuelta
  • La unidad muestra la hora, la fecha y el día de la semana y dispone de alarma de hora del día
  • Las características adicionales incluyen funciones de alarma de cuenta atrás, cuenta atrás seguida de cuenta hacia delante, repetición de cuenta atrás, marcapasos y carrera
  • El intervalo de tiempo es de 19 horas, 59 minutos, 59 segundos y 99 centésimas
  • Exactitud: 0,0005%
  • Tamaño: 6,4 x 7,6 x 1,9cm (2,5 x 3 x 0,75 pulg)
  • Peso: 2,5 oz
Bestellinformation
Batería de repuesto: N.º de cat. 02-440-1A
Zertifizierungen
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Spezifikation
Tipo de producto Cronómetro digital
Intervalo de tiempo 20 h
Alarms Sonoro
Exactitud 5e-06
Resolución 0,01 s
Pantalla LCD
Batería, tipo Batería de óxido de plata, 4 años
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 2,5 x 3 x 0,75 pulg (6,35 x 7,62 x 1,9 cm)
Longitud (imperial) 2,5 in
Longitud (métrico) 6,35 cm
Anchura (imperial) 3 in
Anchura (métrico) 7,62 cm
Altura (imperial) 0,75 in
Altura del visor (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 1,9 cm
Altura del visor (métrico) 1,9 cm
Peso (imperial) 2,5 oz
Peso (métrico) 0,07 kg
Incluye Cronómetro, pila de óxido de plata de 4 años, cordón
Para utilizar con (aplicación) Ensayos de enzimas, mediciones de viscosidad, estudios en animales y todas las pruebas de laboratorio programadas
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt