Learn More
Fisherbrand™ Termómetros de refrigerador Traceable™ Digital-Bottle™
Innovadores termómetros de refrigerador/congelador de frascos digitales con lecturas MÍNIMAS y MÁXIMAS
Marca:  Fisherbrand™ 93677-47
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11729745
  • 91.70€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 01-07-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los termómetros de refrigerador Fisher Scientific™ Traceable™ Digital-Bottle™ muestran lecturas mínimas y máximas a lo largo de cualquier periodo de tiempo, y la unidad completa es resistente al agua
  • Intervalo de temperatura de -30 ° a + 50 °C
  • La resolución es 0,1°
  • La precisión es de±1,0° /La precisión del modelo ultra es de ±0,4 °C en puntos probados
  • Incluye certificado NIST
  • La sonda de acero inoxidable protege el sensor de termistor de alta precisión
  • El frasco relleno de líquido GRAS (generalmente considerado como seguro, según la FDA) imita las temperaturas de las muestras líquidas
  • GRAS — líquido generalmente reconocido como seguro por la Food and Drug Administration (FDA) de Estados Unidos
  • Disponible con relleno de líquido o relleno de cordón de vidrio
  • El soporte de plástico ABS resistente a productos químicos se puede colocar en un estante o fijar un lateral a una pared de refrigerador o cualquier pared con el Velcro suministrado — es de 5,7 × 5,7 × 3,2 cm (2,25 × 2,25 × 1,25 pulgadas)
  • Certifications
    El termómetro Traceable va con certificado y nº serie individual emitido por un lab. de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Se indica la trazabilidad según las normas NIST™.
    Compliance
    Traceable Thermometer is provided with an individually serial-numbered Traceable Certificate from an ISO™ 17025 calibration laboratory accredited by A2LA. It indicates traceability to standards provided by NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
Gránulos de vidrio
Sonda de acero inoxidable, soporte de plástico ABS, cinta de doble cara y Velcro™ y batería de óxido de plata reemplazable
ABS
0,1 °C
102,05 g
4,63 in
50 °C
− 20 °C
Sí
±0,5 °C entre 0 °C y 50 °C, de lo contrario, ±1 °C
11 cm
ISO 17025, A2LA, NIST
117 mm
Modelo estándar
3,66 oz
Termómetro digital
122 °F
-4 °F
De -20 °C a +50 °C
Congelador, refrigerador, incubadora y cámara climática
Digital