Learn More
Fisherbrand™ Calibres digitales de fibra de carbono Traceable™
Cambie entre pulgadas y milímetros fácilmente
46.55€ - 77.69€
Especificaciones
Material | Fibra de carbono |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Mide dimensiones internas y externas |
Tipo de producto | Calibrador, Digital |
Código de producto | Marca | Peso (imperial) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso (imperial) | Peso (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11777105
|
Fisherbrand™
90024-51 |
1 oz | 0.25 kg |
77.69€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11787105
|
Fisherbrand™
90024-49 |
2 oz | 0,57 kg |
46.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
Cambie entre pulgadas y milímetros fácilmente
Para medir el diámetro exterior o interior. Diseño ergonómico. No es necesaria ninguna lubricación en la barra de deslizamiento ultrasuave.
- Pantalla digital grande: 0.3 pulg de Al
- Fabricados con fibra de carbono compuesto resistente
- Resultados mayor que o menor que sin cálculos
- El botón de puesta a cero restablece la unidad al instante en cualquier posición
- Funcionamiento de 10,000 horas con la batería suministrada
- Resolución: 0.01 pulg y 0.1 mm
- Exactitud: ± 0.01 pulg y ± 0.2 mm
Versión de 4 pulg
- Intervalo: de 0 a 100 mm (de 0 a 4 pulg)
- Dimensiones: 7 × 2.5 pulg
- Peso: 1 oz
- Intervalo: de 0 a 150 mm (de 0 a 6 pulg)
- Dimensiones: 9.5 × 3 pulg
- Peso: 2 oz
Compliance
Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas facilitadas por el National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Especificaciones
Fibra de carbono | |
Mide dimensiones internas y externas | |
Calibrador, Digital |