Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de doble canal Traceable™ con compensación
Con pantalla digital de fácil lectura de16 mm (0,62 pulgadas) de alto
Marca: Fisherbrand™ 90028-90
Includes: Dos sondas con reborde tipo K con cable de 1,2 m; batería alcalina de 9 V; correa de Velcro™ para muñeca, soporte para uso en mesa de laboratorio y funda de goma
Descripción
Panel frontal rebajado con compensaciones ajustables en dos canales. El termómetro de doble canal Fisher Scientific™ Traceable™ con compensación cuenta con una mayor precisión porque puede ajustarse a una temperatura específica o a un sensor en particular. Con pantalla digital de fácil lectura de 16 mm (0,62 pulgadas) de alto.
- La pantalla puede mostrar las temperaturas de la sonda 1, la sonda 2o la diferencia de las dos sondas en °C o °F. Los rangos son -50° a +1300 °C y -58° a +1999 °F
- La precisión es de ±0,3 % más 1 °C. La resolución es 1 °C
- El botón MÁXIMO muestra la lectura más alta alcanzada. El botón HOLD congela la pantalla para capturar la lectura actual
- Las sondas de respuesta inmediata muestran cambios de temperatura en menos de un segundo
Información de órdenes
Medidas: 13,3 x 7 x 3,2cm (L x An x Al).
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
3,17 cm | |
48 pulg | |
121,92 cm | |
1 °C | |
155,92 g | |
5,25 in | |
1300°C | |
-50°C | |
De -50°C a +1300°C | |
1°C | |
7 cm |
1,25 in | |
Dos sondas con reborde tipo K con cable de 1,2 m; batería alcalina de 9 V; correa de Velcro™ para muñeca, soporte para uso en mesa de laboratorio y funda de goma | |
133 mm | |
Termopar de tipo K | |
5,5 oz | |
2,75 in | |
2000°F | |
-58 °F | |
De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 1999°F) | |
Alkaline | |
LCD digital |