Descripción
El diseño plegable del termómetro Fisher Scientific™ Traceable™ Flip-Stick™ facilita la toma de lecturas de la sonda en cualquier posición.
- Dispone de interruptor °F/°C
- Sonda de acero inoxidable
- A prueba de golpes y caídas hasta 1,52 m (5 pies)
- Lectura de temperatura máx./mín. durante cualquier período
- El amplio intervalo de temperatura cubre la mayoría de las mediciones rutinarias
- Coloque la sonda en cualquier ángulo
- Protege la sonda en posición de plegado
- La pantalla de 19,05 mm (0,75 pulgadas) es fácil de leer.
- La lectura rápida se actualiza—cada segundo
- El interruptor HOLD congela la pantalla para capturar una temperatura
Certifications
Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas facilitadas por el National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Specifications
Specifications
| Diámetro de la sonda (imperial) | 0,14 in |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 28 x 1,5 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Alimentos, gases, muestras, reactivos, baños de agua y semisólidos |
| Incluye | Sonda de acero inoxidable |
| Longitud de la sonda (imperial) | 4,5 in |
| Longitud (métrico) | 280 mm |
| Longitud de la sonda (métrico) | 11,4 cm |
| Material | Acero inoxidable |
| Resolución | 0,1 °C |
| Peso (imperial) | 2,4 oz |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.