Includes
Sonda de acero inoxidable, batería de óxido de plata de 1,5 V
La sonda de acero inoxidable con punta de perforación permite la exposición constante a temperaturas extremas al final del intervalo. Las lecturas del termómetro Fisher Scientific™ Full-Scale se actualizan cada segundo y se muestran en una pantalla LCD de 9.4 mm (0.37 pulg). Escalas de temperatura conmutables en °F/°C.
- La parte posterior magnética permite la colocación en superficies metálicas (incubadoras, congeladores, baños de agua)
- El caballete plegable permite su uso en el banco de laboratorio; el cierre de resorte se sujeta a cualquier borde
- Resolución, 0,1 ° de - 20 a + 200 y 1 °C en otros lugares
- Mide solo 5,3 de diámetro × profundidad de 1,3 cm
- Diámetro de la sonda × l: 0,4 × 14 cm
- Longitud de cable: 3 m (10 pies)
El modelo Plus también incluye alarma alta/baja, memoria mínima/máxima y retención.
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025, A2LA, NIST |
| Fondo (métrico) | 1,4 cm |
| Diámetro de la sonda (imperial) | 0,14 in |
| Incluye | Pila de óxido de plata de 1,5 V |
| Longitud del cable (imperial) | 120 in |
| Longitud de la sonda (imperial) | 5,75 in |
| Longitud (métrico) | 53 mm |
| Longitud del cable (métrico) | 304,8 cm |
| Longitud de la sonda (métrico) | 14,6 cm |
| Material | Acero inoxidable |
| Mostrar más |