Learn More
Fisherbrand™ Barómetro digital de bolsillo Traceable™
Controle su entorno y su tiempo con este barómetro multifuncional de bolsillo
252.00€
Especificaciones
Accuracy (Barometer) | ±8 mbar (0,2363 in Hg) |
---|---|
Resolution (Temperature) | de 0,1°C |
Intervalo de temperatura (métrico) | −10 a 60°C |
Intervalo de temperatura (imperial) | 14°F to 140°F |
Tipo | Barómetro digital de bolsillo |
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11724206
|
Fisherbrand™
90029-62 |
Barómetro; cordón; dos pilas de botón; funda resistente a los golpes; batería |
252.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Controle su entorno y su tiempo con este barómetro multifuncional de bolsillo. El barómetro digital de bolsillo Fisher Scientific™ Traceable™ mide y muestra digitalmente la temperatura, la altitud y la presión atmosférica.
Certifications
Trazable según las normas del NIST™. Se suministra un certificado Traceable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA.
Especificaciones
±8 mbar (0,2363 in Hg) | |
−10 a 60°C | |
Barómetro digital de bolsillo |
de 0,1°C | |
14°F to 140°F |