Learn More
Fisherbrand™ Termómetro refrigerador de alta precisión Traceable™
Los termómetros dobles leen hasta 0.01 ° mientras monitorizan las temperaturas de un refrigerador y un congelador al mismo tiempo o de dos ubicaciones del refrigerador
89.75€ - 216.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 17025, A2LA, NIST |
---|---|
Diámetro de la sonda (imperial) | 0,18 in |
Diámetro de la sonda (métrico) | 4.57 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Monitorización simultánea de la temperatura en el refrigerador y congelador o en dos ubicaciones del refrigerador |
Longitud del cable (imperial) | 120 in |
Código de producto | Marca | Tipo de sonda | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de sonda | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11715853
|
Fisherbrand™
90008-57 |
1 sonda en frasco |
216.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11725853
|
Fisherbrand™
90011-82 |
Dos sondas de frasco |
112.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
11735853
|
Fisherbrand™
93675-70 |
2 sondas regulares |
89.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Los termómetros dobles leen hasta 0.01 ° mientras monitorizan las temperaturas de un refrigerador y un congelador al mismo tiempo o de dos ubicaciones del refrigerador. El termómetro para refrigerador de gran precisión Fisher Scientific™ Traceable™ presenta una alarma con dos LED visuales y dos alertas de audio, con la fecha y hora exactas de las alarmas dobles del termómetro.
- La triple pantalla muestra temperaturas mínimas/máximas y la temperatura actual
- Monitoriza las lecturas mínimas y máximas de cualquier periodo; muestra la fecha y hora exactas en que se ha producido la temperatura
- Programable en incrementos de 0.01°
- La alarma suena continuamente incluso si la temperatura vuelve al intervalo permitido
- El microcable de 10 pies permite cerrar las puertas del refrigerador sobre él
- Escala de temperatura: de – 50 a + 70 °C (de – 58 a + 158 °F
- Resolución: 0.01,°exactitud: ±0.3°C
- Muestra la hora y fecha exactas en que se ha producido la lectura mínima y máxima y la fecha y hora en que se ha disparado la alarma
- La alarma de dos canales es programable en incrementos de 0.1° y suena de forma continua cuando la temperatura aumenta o desciende con respecto a los puntos de ajuste
- La carcasa de plástico ABS de alto impacto y resistente a sustancias químicas es de 2.75 × 4.25 × 0.75 pulg.
- Peso: 141.74 g (5 oz)
Información de órdenes
Disponible con sonda de frasco o sonda normal. Sonda de frasco sellada en un frasco de 1 pulg de diám. x 2.5 pulg con glicol no tóxico. La sonda normal es resistente a productos químicos y al agua; mide 0.18 de diámetro x 0.75 pulg.
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
ISO 17025, A2LA, NIST | |
4.57 mm | |
120 in | |
114 mm | |
1,9 cm | |
0,01°C | |
140 g | |
Termómetro digital | |
158°F | |
-58 °F | |
De – 5,5°C a + 80°C (– 58°F a + 158°F) | |
Sí | |
± 0,3 °C | |
6,9 cm |
0,18 in | |
Monitorización simultánea de la temperatura en el refrigerador y congelador o en dos ubicaciones del refrigerador | |
0,7 in | |
304,8 cm | |
Plástico ABS | |
5 oz | |
2,75 in | |
4,5 in | |
70°C | |
-50°C | |
De -50°C a +70°C | |
Refrigerators, Freezers | |
LED |