Learn More
Fisherbrand™ Medidor de humedad Traceable™
Código de producto. 11597443 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -18 °C a +93 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11597443
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Cable de 0,9 m y pila de 9 V para 100 horas de uso continuo.
Conserva las lecturas más altas y más bajas registradas durante el período seleccionado
El medidor de humedad Fisher Scientific™ Traceable™ conserva las lecturas más altas y más bajas registradas durante el periodo seleccionado. Los resultados aparecen en la LCD de 1,12 pulg.
  • Mide la humedad relativa del 10 al 95 %, con una resolución del 0,1 % y una precisión de ± 2 % (rango medio) y ± 4 % (valores extremos)
  • Lee temperaturas de -18° a +50 °C con una resolución de 0,1° y precisión de ± 1 °C (de 0° a 40 °C) y ± 2 °C (en valores extremos)
  • Tiempo de respuesta de <10 segundos
  • Salida de ordenador serie RS-232-C
  • Sonda en miniatura
  • Funda de plástico de ABS resistente a golpes.
Información de órdenes
La sonda de polímero resistente mide 22 cm. La funda mide 18 x 7 x 3 cm (An x P x Al). Peso neto: 7,4 oz (210 g)
Certifications
Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas del National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Compliance
Se ajusta al requisito federal de la especificación 493.1207 de CLIA.
Especificaciones
Tipo Medidor de humedad
Intervalo de humedad Del 10 al 95%
Resolución 0,001
Exactitud Del ±2 al ± 4 %
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a +93 °C
Exactitud de temperatura ± 1 °C
Tipo de pantalla LCD
Material Plástico ABS
Memoria Doble memoria de recuperación
Sensores Película de polímero
Intervalo de temperatura (imperial) De 0° a 199,9 °F
Resolución de temperatura 0,1 °F
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 7,12 x 2,75 x 1,25 pulg (18 x 7 x 3 cm)
Longitud (imperial) 7,12 in
Longitud del cable (imperial) 3 ft
Longitud de la sonda (imperial) 8,5 in
Longitud (métrico) 18 cm
Longitud del cable (métrico) 91,44 cm
Longitud de la sonda (métrico) 21,5 cm
Anchura (imperial) 2,75 in
Anchura (métrico) 7 cm
Altura (imperial) 1,25 in
Altura (métrico) 3 cm
Diámetro de la sonda (imperial) 0,66 in
Diámetro de la sonda (métrico) 1,67 cm
Peso (imperial) 10,75 oz
Peso (métrico) 0,304 kg
Para utilizar con (aplicación) Conserva las lecturas más altas y más bajas registradas durante el período seleccionado
Incluye Cable de 91 cm (3 pies) y pila de 9 V para 100 horas de uso continuo
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST