Learn More
Fisherbrand™ Termómetro por infrarrojos Traceable™ con clip de bolsillo
Termómetro de infrarrojos de bolsillo con sencillo funcionamiento de apuntar y disparar
Marca:  Fisherbrand™ 93677-63
49.24 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Código de producto. 11709785
  • 55.75€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-08-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Includes: Práctico clip de bolsillo, correa de llavero, pilas
Descripción
Descripción
Fácil de utilizar — simplemente enciéndalo y obtenga una lectura en menos de un segundo. El termómetro por infrarrojos Traceable™ con clip de bolsillo Fisher Scientific™ ofrece un funcionamiento sencillo de tipo apuntar y disparar.
  • Las unidades leen Fahrenheit y Celsius en cualquier superficie, incluidos sólidos, semisólidos y líquidos—
  • Las mediciones no invasivas sin contacto son ideales para preparación de alimentos, ciencias de la vida, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, salas limpias, componentes electrónicos y uso sobre el terreno.
  • El comando “HOLD” congela la pantalla en la lectura actual El campo de visión es 1:1
  • La pantalla indica batería baja
  • La emisividad fija de 0,95 cubre el 90 % de todas las solicitudes
Especificaciones
  • Resolución: 0,1 °
  • Exactitud:±1°C + 2 %
  • Dimensiones: 3,25 × 0,75 pulg (8,3 × 1,9 cm)
  • Peso: 0,75 oz
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
ISO 17025, NIST
Uso en alimentos, ciencias de la vida, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, salas limpias, electrónica y aplicaciones de campo
0,1 °C
0,021 kg
428 °F
-27,4 °F
De -33 °C a +220 °C
LR44 1.5V
Digital
0,95, fija
Práctico clip de bolsillo, correa de llavero, pila
0,75 oz
Pocket Infrared Thermometer
220 °C
minus; 33 °C
Sí
± 1 °C
1.9 cm
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Termómetro por infrarrojos Traceable™ con clip de bolsillo > Con clip para bolsillo