Learn More
Includes: Baterías
Descripción
Funcionamiento sencillo: apunte a la muestra y obtenga una lectura en menos de un segundo.— El termómetro por infrarrojos Fisher Scientific™ Traceable™ con empuñadura de gatillo lee tanto Fahrenheit como Celsius de forma instantánea en cualquier superficie, incluidos sólidos, semisólidos y líquidos.
- Las mediciones no invasivas sin contacto son ideales para preparación de alimentos, ciencias de la vida, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, salas limpias, componentes electrónicos y uso sobre el terreno.
- El conector de termopar puede usarse para leer todos los termopares de tipo K
- La función de mínimo/máximo permite ver las lecturas más altas y más bajas en cualquier momento
- Muestra el promedio de todas las lecturas realizadas y la diferencia entre dos lecturas
- Las alarmas sonoras altas y bajas, configurables por el usuario,señalan las condiciones fuera del intervalo
- El comando“HOLD” congela la pantalla en la lectura actual
- La retroiluminación facilita la visualización en condiciones de poca luz; indicador de batería baja
- La memoria permite recuperar las temperaturas capturadas individualmente
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
ISO 17025, NIST | |
De 0,1 a 1 en intervalos de 0,01 | |
Baterías | |
0,1 °C | |
0,2 kg | |
932°F | |
-76 °F | |
De -60°C a +500°C | |
AAA | |
Digital |
18 x 7 x 3,8 cm | |
Uso en alimentos, ciencias de la vida, productos farmacéuticos, productos derivados del petróleo, salas limpias, electrónica y aplicaciones de campo | |
Termopar de tipo K | |
6 oz | |
Type K Infrared Thermometer | |
500°C | |
− 60 °C | |
Sí | |
± 1 °C | |
6.99 cm |