Includes
Cronómetro, cordón, Velcro™ para montaje y práctico clip
Los dígitos de mayor tamaño (1/2 pulg de altura) facilitan la lectura. El cronómetro digital Jumbo Fisher Scientific™ Traceable™ está fabricado con una carcasa resistente al agua, sellada con una junta tórica y resistente a impactos, y tiene laterales de caucho antideslizantes. La unidad muestra la hora del día en horas, minutos y segundos, AM/PM, fecha y día de la semana como un cronógrafo.
- Ideal para el uso en laboratorio o en planta
- Alarma de hora del día
- Temporiza hasta 24 horas
- La unidad incluye acción única, tiempo límite, parcial-acumulativo y temporización continua
- El intervalo de tiempo es de 23 horas, 59 minutos, 59 segundos
- La resolución es 1/100 de segundo para los primeros 30 minutos y 1 segundo a partir de entonces
- La exactitud es del 0,001%
- Tamaño: 7,6 x 6,4 x 2,2 cm
- Peso: 71 g (2,5 oz)
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cronómetro digital |
| Intervalo de tiempo | 24 h |
| Alarms | Hora del día |
| Exactitud | 1e-05 |
| Resolución | 0,01 s |
| Pantalla | Digital |
| Material | Plástico ABS |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 3 x 2,5 x 0,8 pulg (7,62 x 6,35 x 2 cm) |
| Longitud (imperial) | 3 in |
| Longitud (métrico) | 7,62 cm |
| Mostrar más |