Learn More
Fisherbrand™ Probador de H2O pura Traceable™
Unidad de un solo propósito diseñada para los laboratorios que necesitan realizar una comprobación periódica de la pureza del agua
Marca: Fisherbrand™ 4168
Includes: Sonda con cable de 1 metro (40 pulg.) ; un certificado Traceable para indicar la trazabilidad del instrumento a NIST desde un laboratorio de calibración ISO 17025; maletín de transporte; instrucciones y batería de 9 V.
Descripción
Lecturas precisas en un instante. Se usa para probar el agua de destiladores, desmineralizadores, desionizadores y equipos de ósmosis inversa.
- El funcionamiento sencillo elimina los errores
- El termómetro interno de estado sólido hace referencia automáticamente a las lecturas de la norma internacional de 25 °C
- La precisión es de ± 0,4 % de la escala completa
- El intervalo es de 0,1 a 20 000 micromohs (de agua pura a agua bruta)
- Listo para funcionar
Compliance
Cumple todos los requisitos de certificación de laboratorio para el análisis de agua pura para CAP, ASTM™, NCCLS, USP y ACS.
Especificaciones
CAP, ASTM, NCCLS, USP y ACS | |
Desmineralizadores, desionizadores, equipo de ósmosis inversa | |
De 0,1 a 20000 μS |
Unidad de un solo propósito diseñada para los laboratorios que necesitan realizar una comprobación periódica de la pureza del agua | |
Sonda con cable de 1 metro (40 pulg.) ; un certificado Traceable™ para indicar la trazabilidad del instrumento a NIST desde un laboratorio de calibración ISO 17025; maletín de transporte; instrucciones y batería de 9 V. | |
Probador de H2O pura Traceable™ |
Título del producto
Fisherbrand™ Probador de H2O pura Traceable™ > Probador de agua pura
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido