Learn More
Fisherbrand™ Termómetros con alarma para refrigerador/congelador Traceable™
Código de producto. 11705853 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50°C a +70°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11705853
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Tiras de montaje magnéticas y de Velcro™, una pila AA y funda de plástico ABS
Proporciona lecturas exactas cuando las puertas del congelador/refrigerador están abiertas gracias al sensor tamponado para temperatura sellado en solución de glicol en un frasco
Ofrece lecturas precisas cuando las puertas del congelador/refrigerador están abiertas gracias al sensor tamponado para temperatura sellado en solución de glicol en un frasco. El termómetro con alarma para refrigerador/congelador Fisher Scientific™ Traceable™ muestra las temperaturas actuales, altas y bajas y avisa al usuario, con alarmas visual y sonora, si la temperatura se desvía de los puntos de ajuste.
  • Monitorea la temperatura en congeladores, refrigeradores, incubadoras, baños de agua y bloques calefactores.
  • La pantalla triple muestra simultáneamente las temperaturas actuales, altas y bajas
  • Alarma (Cat. solo N.º 06-664-11) configurado en incrementos de 1 °C, alerta al usuario con señales visuales y audibles si la temperatura se sale de los puntos de ajuste
  • El micro cable de 3 m (10 pies) de largo permite que las puertas se cierren sobre él
  • Dimensiones: 11 × 7 × 2 cm (L x An x Al)
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 63,5 × 82,5 × 16 mm
Para utilizar con (aplicación) Monitorización de la temperatura en congeladores, refrigeradores, incubadoras, bloques calentadores
Altura (imperial) 0,63 in
Altura (métrico) 16 mm
Incluye Tira magnética de seguridad y de Velcro™, una pila AA, funda de plástico de ABS
Longitud total (imperial) 2,5 in
Longitud (métrico) 63,5 mm
Longitud total (métrico) 63,5 mm
Material Plastic
Resolución 0,1 °
Peso (imperial) 4 oz
Peso (métrico) 0,11 kg
Anchura (imperial) 3,25 in
Tipo de producto Refrigerator/Freezer Thermometer
Descripción Sonda de frasco
Temperatura máx. (imperial) 158°F
Temperatura máxima 70°C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De – 5,5 °C a + 80 °C (– 58 °F a + 158 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +70°C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Control de temperatura en congelador, refrigerador, incubadora, termobloque
Exactitud ± 0,5 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 82,5 mm