Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de congelador/refrigerador Traceable™
Código de producto. 11715863 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -50°C a +70°C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11715863
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Monitoriza de manera exacta las temperaturas en congeladores, baños de agua, termobloques, incubadoras y refrigeradores con sensor tamponado para temperatura integrado
El termómetro de congelador/refrigerador Fisher Scientific™ Traceable™ controla de manera exacta las temperaturas en congeladores, baños de agua, termobloques, incubadoras y refrigeradores con sensor tamponado para temperatura integrado.
Con frasco redondo de 5 ml. El frasco de vacuna imita la temperatura de la vacuna y encaja en la bandeja de la vacuna.
  • La sonda está sellada en solución de glicol
  • Los frascos aíslan el sensor frente a cambios bruscos de temperatura cuando se abre la puerta del refrigerador
  • Monitoriza las lecturas altas y bajas durante la noche, fines de semanas y cualquier periodo de tiempo: una ventaja significativa con respecto a los termómetros de vidrio que solo ofrecen la lectura
  • El rango de temperatura es de -58 a 158 °F y de -50 a +70 °C con una resolución de 0,1 grados y una precisión de +/-0,5 °C
  • Memoria mínima/máxima
  • Alarmas de temperatura alta y baja
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Diámetro de la sonda (imperial) 0,18 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3,25 x 2,5 x 0,6 pulg (8,3 x 6,35 x 1,5 cm)
Para utilizar con (aplicación) Control de la temperatura en congeladores, baños de agua, bloques calentadores, incubadoras y refrigeradores
Altura (imperial) 0,6 in
Altura (métrico) 1,5 cm
Incluye Tiras magnéticas y de Velcro™, certificado trazable y pila AAA
Longitud del cable (imperial) 120 in
Longitud de la sonda (imperial) 11,2 ft
Longitud (métrico) 83 mm
Longitud del cable (métrico) 3,4 m
Longitud de la sonda (métrico) 3,17 cm
Material Plástico ABS
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 4 oz
Peso (métrico) 110 g
Anchura (imperial) 2,5 in
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 3,25 in
Temperatura máx. (imperial) 158°F
Temperatura máxima 70°C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (imperial) De -58° a +158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -50°C a +70°C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) Control de la temperatura en el congelador
Exactitud ±0,5 °C (entre 0-50 °C) 
Pantalla Digital
Anchura (métrico) 6,35 cm