Learn More
Fisherbrand™ Medidores de humedad relativa/temperatura Traceable™
Código de producto. p-191574 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipo:
Medidor digital de humedad/temperatura con lectura de memoria de la temperatura
Medidor digital de humedad/temperatura sin memoria
Solo medidor de humedad digital
Altura (métrico):
10 cm
18 cm
missing translation for 'unitSize'
1 PCS
cada uno
Artikelnummer. 11764186
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Monitorice las condiciones del aire en cámaras climáticas, áreas de almacenamiento de productos químicos, salas limpias, incubadores y almacenes.
Los medidores de humedad relativa/temperatura Fisher Scientific™ Traceable™ le permiten monitorizar las condiciones de aire en cámaras climáticas, áreas de almacenamiento de productos químicos, salas limpias, estufas microbiológicas y almacenes.
  • Rango de humedad: del 25 a 95 % de humedad relativa; precisión: de ± 3 % (gama media) a ± 5 % (fuera de la gama media)
  • Muestra de forma continua y simultánea la humedad relativa (11-661-11) o la humedad/temperatura (11-661-12) en dígitos extra grandes de 1,5 cm de alto.
  • Fabricado con plástico ABS resistente a productos químicos y de alto impacto
Con lectura de temperatura
  • Lectura de temperatura en °C o °F; oscila entre 0 °C y 50 °C con una precisión de ± 1 °C.
  • Mide 2 x 8 x 18 cm (L x An x Al).
  • Peso neto: 142g (5 oz)
  • Soporte para pared incluido
Con lectura de temperatura y mín./máx. doble y máx./min.
  • Lectura de temperatura en °C y °F; oscila entre 0 °C y 50 °C con una precisión de ± 1 °C.
  • Las memorias mínimas y máximas permiten la monitorización del aire durante la noche, durante los fines de semana, o prácticamente durante cualquier otro periodo de tiempo
  • Mide 2 x 7 x 10 cm (L x An x Al)
  • Peso neto: 57g (2 oz)
  • Sistema para montaje en pared y soporte de sobremesa incluidos
Zertifizierungen
Se suministra un certificado para indicar la trazabilidad del instrumento según las normas del National Institute of Standards and Technology (NIST™). Calibrado por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™.
Compliance
N.º de cat. 11-661-13 cumplen los requisitos federales de la especificación 493.1207 de las normas estadounidenses CLIA para controlar la temperatura y la humedad en laboratorios clínicos.
Spezifikation
Tipo Solo medidor de humedad digital
Intervalo de humedad Del 25 al 95%
Resolución 0,01
Exactitud ±3%RH (25 to 75)%RH, ±5%RH otherwise
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 50 °C
Exactitud de temperatura ±1°C (0 to 40°C) otherwise ±2°C
Tipo de pantalla LCD
Material Plástico ABS
Memoria Almacena y recuerda los niveles mínimos/máximos de temperatura y humedad, la pantalla se actualiza cada segundo
Sensores Estado sólido
Intervalo de temperatura (imperial) De 32° a 122 °F
Resolución de temperatura 1 °F
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 0,62 x 2,62 x 3,87 pulg (1,57 x 7 x 10 cm)
Longitud (imperial) 0,62 pulg
Longitud (métrico) 1,57 cm
Anchura (imperial) 2,62 pulg
Anchura (métrico) 7 cm
Altura (imperial) 3,87 pulg
Altura (métrico) 10 cm
Peso (imperial) 2,5 oz
Peso (métrico) 0,07 kg
Para utilizar con (aplicación) Monitorización de las condiciones del aire en cámaras climáticas, áreas de almacenamiento de productos químicos, salas limpias, incubadoras y almacenes
Incluye Soporte de sobremesa, interruptor para lectura en °F/°C, sensores de estado sólido de respuesta rápida y dos pilas AAA
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt