Learn More
Fisherbrand™ Termómetro de RTD de platino Traceable™
Código de producto. 11729765 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -100 °C a +300 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11729765
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Pila de 9 V y sonda con cable de 102 cm
Termómetro resistente y de alta precisión con sonda de RTD de platino y chip lineal de lógica difusa para un funcionamiento con amplia escala de temperatura
Se puede usar la sonda RTD de cuatro alambres de platino (100 ohmios) en líquidos, aire/gas y semisólidos.
  • Resolución: 0,01° por debajo 200° y 0,1° por encima 200°
  • Exactitud: ±(0,1 % + 0,2 °C) por debajo 200°, ±(0.15 % + 0,5 °C) por encima de 200°
  • Rango de la sonda: de - 100 °C a + 300 °C
  • Contiene el botón HOLD para congelar la visualización y registrar la lectura
  • La pantalla a prueba de fallos indica que la batería está baja y que la sonda está en buen estado
  • Pantalla LCD de alto contraste fácil de leer con dígitos de 1,3 cm de alto
  • Las lecturas se actualizan 2,5 veces por segundo
  • Ideal para aplicaciones experimentales y en entornos severos
  • El funcionamiento reproducible de un solo botón minimiza los errores del operador en entornos de control de calidad
  • Se usa para medir temperaturas en suelos, alimentos, estufas, cubetas, sistemas de gas, reactivos, baños de agua, aguas residuales, incubadoras, soluciones químicas, productos derivados del petróleo y frío extremo
Información de órdenes
Dimensiones de la unidad: 3,2 x 7,6 x 17,8 cm (L x An x Al); Peso: 269 g; La sonda mide 15,24 cm (6 pulgadas); Longitud total: 12 pulg
Certifications
Certificado trazable con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por la A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Puntos de calibración 0, 50, and 100°C
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST
Diámetro de la sonda (imperial) 0,13 in
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 10,1 x 7,6 x 17,8 cm
Para utilizar con (aplicación) Uso de laboratorio y de planta
Altura (imperial) 7 in
Altura (métrico) 17,8 cm
Incluye Pila de 9 V y sonda con cable de 102 cm (40 pulg)
Longitud de la sonda (imperial) 9 pulg
Longitud (métrico) 101 mm
Longitud de la sonda (métrico) 22,8 cm
Material Plastic
Resolución 0,1 °C
Peso (imperial) 9,5 oz
Peso (métrico) 200 g
Anchura (imperial) 3 in
Tipo de producto Termómetro digital
Longitud (imperial) 4 pulg
Temperatura máx. (imperial) 572 °F
Temperatura máxima 300 °C
Temperatura mín. (imperial) -148 °F
Temperatura mín. (métrico) − 100 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -100 °C a +300 °C
Exactitud 0,5 °C
Pantalla LCD digital
Anchura (métrico) 7,6 cm