Learn More
Fisherbrand™ Cronómetro/temporizador de repetición Traceable™
Código de producto. 11739825 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Incluye:
Cronómetro/temporizador de repetición, cordón, batería de óxido de plata de dos años
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11739825
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Cronómetro/temporizador de repetición, cordón
Ideales para un análisis que debe anotarse a intervalos rutinarios
Ideales para un análisis que debe anotarse a intervalos rutinarios. El cronómetro/temporizador de repetición Fisher Scientific™ Traceable™ proporciona funciones de cronómetro para temporización de acción única, tiempo desde el comienzo/tiempo límite, parcial-acumulativa, parcial-intervalo, ocho memorias y temporización continua.
Ajuste el tiempo de cuenta atrás de 10 horas a 1/10 de segundo. Cuando llega a cero, el temporizador emite una alarma y repite la cuenta atrás desde el tiempo programado. El ciclo de repetición continuará automáticamente hasta que se detenga. El recuadro de recuento de visualización muestra el número de veces que se ha repetido el ciclo. La pantalla LCD muestra continuamente el tiempo restante hasta cero.
  • El cronómetro universal proporciona la funciones de repetición de temporización de alarma con cuenta atrás
  • arcasa de plástico ABS resistente a impactos
  • El intervalo de tiempo es de 10 horas a 1/10 de segundo
  • Resolución: 0,01 segundo
  • Exactitud: 0,001%
  • Tamaño: 6 x 6 x 1,3cm (2,375 x 2,375 x 0,5 pulg)
  • Peso: 1,75 oz
Información de órdenes
Batería de repuesto: N.º de cat. 02-440-1A
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA. Este certificado indica la trazabilidad según las normas del NIST.
Especificaciones
Tipo de producto Cronómetro digital/temporizador
Intervalo de tiempo 10 h
Alarms Sonoro
Exactitud 1e-05
Resolución 0,01 s
Pantalla LCD
Batería, tipo 2 year Silver Oxide
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 2,375 x 2,375 x 0,5 pulg
Peso (imperial) 1,75 oz
Peso (métrico) 0,049 kg
Incluye Cronómetro/temporizador de repetición, cordón, batería de óxido de plata de dos años
Para utilizar con (aplicación) Análisis que debe anotarse a intervalos de rutina
Certificaciones/conformidad ISO 17025, A2LA, NIST