Learn More
Fisherbrand™ Temporizador de alarma visual Traceable™
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Intervalo de tiempo:
9999 min
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Pilas AAA (2), imán integrado, soporte, pinza
Ideal para pruebas repetitivas. El temporizador de alarma visual Fisher Scientific™ Traceable™ tiene un interruptor que permite al usuario seleccionar una alarma sonora o una alarma visual LED brillante.
- Cuenta atrás desde 9999 minutos en incrementos de un minuto.
- Cuenta con una resolución de cuenta atrás de un segundo para tiempos por debajo de 99 minutos
- La memoria automática restablece la pantalla a la última hora programada.
- La función Thru-zero permite la cuenta atrás, generar alarmas y la cuenta progresiva
- Los dígitos tienen 1 cm (0,37 pulg) de altura y se pueden leer a partir de 3 m (10 pies)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Temporizador de sobremesa |
| Intervalo de tiempo | 9999 min |
| Alarms | Sonoro/visible |
| Exactitud | 0,0001 |
| Resolución | De 1 s |
| Pantalla | LED |
| Batería, tipo | AAA |
| Peso (imperial) | 0.18 lb. |
| Peso (métrico) | 0.08 kg |
| Incluye | Dos pilas AAA, imán integrado, soporte, pinza |
| Mostrar más |