Learn More
Fisherbrand™ Registro de datos WiFi TraceableLIVE™: Presión barométrica, con notificación remota
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Rango de humedad:
Del 5 al 95 % de humedad relativa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Description
- Supervise de forma remota sus entornos críticos: los dispositivos se conectan a WiFi existente
- Alertas: límites altos y bajos para parámetros monitoreados, interrupción de la conectividad, batería baja
- No se requiere instalación de software local; visibilidad de datos en vivo a través del navegador web o dispositivo móvil iOS/Android
- Aplicaciones
- 15-079-662 y -663: Monitorear CO2, temperatura y humedad
- 15-079-664: Monitorea presión barométrica, temperatura y humedad
- Transmisión segura de datos cifrados SSL
- Notificaciones de alarma disponibles a través de Mobile Push, correo electrónico y mensaje de texto SMS
- Escalabilidad ilimitada: use TraceableLIVE™ en entornos individuales o en una red completa de instalaciones
- Calibración de múltiples puntos trazable al NIST
- Se requiere suscripción a TraceableLIVE
Una vez completada la configuración, podrá:
- Establecer parámetros de alarma para el dispositivo de forma remota
- Vea las condiciones actuales en su laboratorio en cualquier lugar
- Genera informes de datos en tiempo real
- Asignar acceso de usuario para todo el equipo
Certificado rastreable™:
Calibración multipunto en un Certificado Trazable numerado individualmente que garantiza la precisión de un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025:2005 (1750.01) acreditado por A2LA. Indica la trazabilidad de las mediciones a las unidades SI a través del NIST u otros institutos nacionales de medición (NMI) reconocidos que son signatarios del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo CIPM.
Opciones de suscripción a TraceableLIVE:
- 15-710-065 Suscripción estándar de 1 año
- 15-710-066 Suscripción estándar de 2 años
- 15-710-067 Suscripción Premium de 1 año
- 15-710-068 Suscripción Premium de 2 años
Spécification
Spécification
| Tipo | Registrador de datos |
| Tipo de pantalla | Digital |
| Tipos de alarma | Notificación automática móvil, Correo electrónico, SMS |
| Software Type | TraceableLIVE |
| Certificaciones/conformidad | De un laboratorio de calibración ISO/IEC 17025 (Cert. n.o 1750.01) acreditado por A2LA |
| Modelo | Parámetros: Presión barométrica, temperatura, humedad |
| Para utilizar con (aplicación) | Calidad del aire, laboratorios respiratorios, investigación de biocombustibles, almacenamiento controlado, invernaderos |
| Exactitud (humedad relativa) | ±3 % HR (5-75 %), de lo contrario ±5 % HR |
| Exactitud (temperatura) | ±0,4°C |
| Rango de humedad | Del 5 al 95 % de humedad relativa |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu