Learn More
Fisherbrand™ Miniagitadores
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Modelo:
ADN
Alchemist
Bacteria
Cafeína
Crystals
El azul es bueno
Tabla periódica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Includes
Adaptador de línea, barra agitadora e instrucciones
Selección de siete diseños fantásticos de placa superior.
- Intervalo de agitación: De 350 a 2000 rpm
- Capacidad de mezcla: 1L
- Diámetro máximo de recipiente: 8,5cm
- Indicador LED de alimentación
- Superficie superior de nailon transparente y resistente a productos químicos
- Base de plástico resistente y estable
Información de órdenes
Dimensiones externas: 14.3 de L x 14.3 de An x 6.6 de Al cm (5.625 x 5.625 x 2.375 pulg); para 220-240 V
Garantía
Tres años
Especificaciones
Especificaciones
| Velocidad | De 350 a 2000 rpm |
| Posiciones de agitación. | 1 |
| Material de la placa superior | Nailon |
| Capacidad | 1 L |
| Pantalla | LED |
| Forma | Triangular |
| Tensión | 120-230V |
| Diámetro exterior (métrico) | 8,5 cm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 5,625 × 5,625 × 2,375 in (14,3 × 14,3 × 6,6 cm) |
| Altura (imperial) | 2,375 in |
| Mostrar más |