Learn More
Fisherbrand™ Miniagitadores
Código de producto. 11597493 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Modelo:
ADN
Alchemist
Bacteria
Cafeína
Crystals
El azul es bueno
Tabla periódica
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11597493
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Adaptador de línea, barra agitadora e instrucciones
Capacidad de 1 l. Los miniagitadores Fisherbrand™ tienen un intervalo de agitación de 350 a 2000 rpm.
Selección de siete diseños fantásticos de placa superior.
  • Intervalo de agitación: De 350 a 2000 r. p. m.
  • Capacidad de mezcla: 1 l
  • Diámetro máximo de recipiente: 8,5cm
  • LED de encendido
  • Superficie superior de nailon transparente y resistente a productos químicos
  • Base de plástico resistente y estable
Información de órdenes
Dimensiones externas: 14.3 de L x 14.3 de An x 6.6 de Al cm (5.625 x 5.625 x 2.375 pulg); para 220-240 V
Garantía
Tres años
Especificaciones
Velocidad De 350 a 2000 rpm
Posiciones de agitación. 1
Material de la placa superior Nailon
Capacidad 1 L
Pantalla LED
Forma Triangular
Tensión 120-230V
Diámetro exterior (métrico) 8,5 cm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 5,625 × 5,625 × 2,375 in (14,3 × 14,3 × 6,6 cm)
Altura (imperial) 2,375 in
Altura (métrico) 6,6 cm
Longitud (imperial) 5,625 in
Longitud (métrico) 14,3 cm
Anchura (imperial) 5,625 in
Anchura (métrico) 14,3 cm
Requisitos eléctricos 120-230 V, 50/60 Hz
Material Plástico
Modelo Cafeína
Tipo Agitador