Learn More
Fisherbrand™ Vortex Mixer Accessories: Ampule Tube Holders
For use with Fisherbrand vortex mixers.
Marca:  Fisherbrand™ 80863006
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15726959
  • 175.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
También es compatible con otros modelos de fabricantes'; póngase en contacto con el representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific para obtener más información.
  • Mezcla viales de almacenamiento y tubos de ensayo
Especificaciones
Especificaciones
Diámetro: 10 a 17 mm
Soporte para ampollas
Mezcladora vorticial