Learn More
Fisherbrand™ Vortex Mixer Accessories: Foam Insert Set
For use with Fisherbrand vortex mixers.
Marca:  Fisherbrand™ 80862994
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15706949
  • 29.30€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 14-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para su uso con mezclador Fisherbrand Vortex
También es compatible con otros modelos de fabricantes'; póngase en contacto con el representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific para obtener más información.
Pack de variedad de inserción de espuma
  • Incluye insertos de espuma para lo siguiente: soporte de tubo de 9 a 13 mm, soporte de tubo de 14 a 19 mm, soporte de tubo de 20 a 29 mm
Especificaciones
Especificaciones
De 9 a 13 mm, de 14 a 19 mm, de 20 a 29 mm
Espuma
Soporte para tubos de 9 a 13 mm, soporte para tubos de 14 a 19 mm, de 20 a 29 mm
Juego de insertos de espuma
Entre 14 y 19 mm