Learn More
Fisherbrand™ Kits de accesorios para mezcladores Vortex
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Kit de microtubos
Kit de microtubos de espuma y placas de micropocillos con retenedor
Kit de soporte de tubo de espuma con retenedor
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
También es compatible con modelos de otros fabricantes; póngase en contacto con el representante del servicio de atención al cliente de Fisher Scientific para obtener más información.
Kit de soporte de microtubos de espuma y placas de micropocillos con retenedor
- Incluye un soporte para microtubos, un soporte para placas de micropocillos y un retenedor de inserción (N.º de de cat. 02-215-386, -387, -391).
Kit de soporte de tubo de espuma con retenedor
- Incluye 3 soportes para tubos (para tubos de 9-13mm, 14-19mm, y 20-25mm), un inserto de espuma plano, dos arneses de recipientes y un retenedor de encastre (N.º de cat. 02-215-393, -394, -395, -397, -392, -391)
- Mezcla (48) microtubos de 0.25 a 2 ml; incluye inserto de espuma y retenedor de inserto
- Para mezclar 96 placas de pocillos o bloques de pocillos profundos; incluye inserto de espuma y retenedor de inserto
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de soporte de tubo de espuma con retenedor |
| Para utilizar con (equipo) | Mezcladora vorticial |
| Incluye | Soporte para tubos de 9 a 13mm, 14 a 19mm y 20 a 25mm, inserto plano, arnés de recipiente, retenedor de inserto |