Learn More
Includes: Dos pilas AAA, montaje en pared
Descripción
- Lea la hora, la fecha y la temperatura con un solo vistazo en la pantalla grande de 6,5 × 3,75 pulg
- La hora se puede mostrar en formato de 12 horas AM/PM o internacional de 24 horas
- La temperatura se puede seleccionar en °C/°F.
- El calendario muestra el mes, la fecha y el día de la semana
Información de órdenes
Tamaño de la funda: 9,25 x 10 x 1 pulg (23,4 x 25,4 x 2,5 cm).
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Reloj con termómetro y calendario | |
1 s | |
AAA | |
De -5 °C a +50 °C | |
23,5 x 25,4 cm (9,25 x 10 pulg) | |
23,5 cm | |
25,4 cm | |
2,54 cm | |
0,53 kg | |
El diseño de alta tecnología es perfecto para cualquier oficina o aula de ciencias | |
ISO 17025, A2LA, NIST |
0,0001 | |
LCD | |
De 23° a 122 °F | |
0.5 ° | |
9,25 pulg | |
10 pulg | |
1 pulg | |
19 oz | |
Tres pilas AAA, montaje en pared | |
Unidad |
Título del producto
Fisherbrand™ Reloj de pared, calendario y termómetro > Reloj termómetro calendario; de pared
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido