Includes
- Instrucciones
- Batería
- Cordón
- Temporiza hasta 24 horas con una resolución de 0,01 por segundo
- Incluye acción única, tiempo límite, parcial-acumulativo y temporización continua
- Muestra la hora del día en la fecha y el día de la semana.
Certifications
Se suministra un certificado Traceable™ con número de serie individual emitido por un laboratorio de calibración ISO 17025 acreditado por A2LA™. Este certificado indica la trazabilidad según las normas facilitadas por NIST™.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Cronómetro resistente al agua y a prueba de golpes |
| Intervalo de tiempo | 24 h |
| Alarms | Sonoro |
| Exactitud | 0,01% |
| Resolución | 0,01 s |
| Pantalla | LCD |
| Material | Plástico ABS |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 2,12 x 2,37 x 0,5 pulg (5,4 x 6 x 1,27 cm) |
| Longitud (imperial) | 2,12 in |
| Longitud (métrico) | 5,4 cm |
| Mostrar más |