Learn More
Fisherbrand™ Lavador de tiras de microplacas Wellwash™ y Wellwash™ Versa™: Soporte para frascos
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Admite:
2 frascos de 2 l
3 frascos de 2 l, 1 frasco de 4 l, cuadrados
Para frascos de usuario
Para utilizar con (equipo):
Lavador de tiras de microplacas Wellwash
Lavador de tiras de microplacas Wellwash Versa
Lavador de tiras de microplacas Wellwash, Lavador de tiras de microplacas Wellwash Versa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para su uso con el lavador de tiras de microplacas Fisher Scientific Wellwash y Wellwash Versa
Ensayos basados en ELISA, lavado de celdas
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | 3 frascos de 2 l, 1 frasco de 4 l, cuadrados |
| Tipo | Soporte para frascos |
| Para utilizar con (equipo) | Lavador de tiras de microplacas Wellwash Versa |