Learn More
Thermo Scientific™ Wellwash™ and Wellwash™ Versa™ Microplate Strip Washer: Bottles
Accessories for Fisher Scientific Wellwash and Wellwash Versa Microplate Strip Washer
Marca: Thermo Scientific™ N10813
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Accesorios para el lavador de tiras de microplacas Fisher Scientific Wellwash y Wellwash Versa
Para su uso con el lavador de tiras de microplacas Fisher Scientific Wellwash y Wellwash Versa
- Frascos de repuesto de diferentes tamaños para mayor comodidad
- Los frascos de lavado y desecho incluyen sensores de nivel de líquido
- Frascos de lavado de 4 l y frascos para desechos de 9 l disponibles para aplicaciones de automatización
Ensayos basados en ELISA, lavado de celdas
Especificaciones
135,25 oz | |
Round | |
Lavador de tiras de microplacas Wellwash Versa |
4 L | |
Frasco de enjuagado |