Learn More
Fisherbrand™ Lavador de tiras de microplacas Wellwash™ y Wellwash™ Versa™: Cabezales de lavado
Código de producto. p-4882333 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Lavador de tiras de microplacas Wellwash Versa
Lavador de tiras de microplacas Wellwash, Lavador de tiras de microplacas Wellwash Versa
Tipo:
Cabezal de lavado
Cabezal de lavado en blanco
Tamaño de la unidad:
cada uno
Admite:
2 x 8
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo unitSize Admite
11768006 Lavador de tiras de microplacas Wellwash Versa Cabezal de lavado cada uno -
11778006 Lavador de tiras de microplacas Wellwash, Lavador de tiras de microplacas Wellwash Versa Cabezal de lavado cada uno -
11798006 Lavador de tiras de microplacas Wellwash Versa Cabezal de lavado cada uno 2 x 8
11788006 Lavador de tiras de microplacas Wellwash Versa Cabezal de lavado cada uno -
11777986 Lavador de tiras de microplacas Wellwash Versa Cabezal de lavado en blanco cada uno -
5 options
Código de producto. 11768006
Marca: Fisherbrand™ N10800
Accesorios para el lavador de tiras de microplacas Fisher Scientific Wellwash y Wellwash Versa
Para su uso con el lavador de tiras de microplacas Fisher Scientific Wellwash y Wellwash Versa
Aplicaciones:
Ensayos basados en ELISA, lavado de celdas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) ELISA-based assays, cell washing
Tipo Cabezal de lavado
Para utilizar con (equipo) Lavador de tiras de microplacas Wellwash Versa