Learn More
Fisherbrand™ Peines para el sistema de electroforesis vertical FB-VE16-1
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Volumen del pocillo (métrico):
51 μl
69 μl
96 μl
107 μl
129 μl
183 μl
201 μl
343 μl
Longitud de la superficie (métrico):
16 cm
20 cm
N.° de dientes:
10
15
20
24
Anchura de los dientes (métrico):
0,29 cm
0,39 cm
0,61 cm
1,04 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Colador de gel en gradiente múltiple P1-CST Owl™ |
| Tipo | Peine |
| Dimensiones del gel | 16 x 14 cm |
| N.° de dientes | 24 |
| Grosor de los dientes (métrico) | 0,15 cm |
| Volumen del pocillo (métrico) | 96 μl |
| Longitud de la superficie (imperial) | 6,29 in |
| Longitud del gel (imperial) | 6,3 in |
| Longitud de la superficie (métrico) | 16 cm |
| Longitud del gel (métrico) | 16 cm |
| Mostrar más |