Learn More
Fisherbrand™ Comb for use with FB-VE10-1 Vertical Electrophoresis System
Tienda Thermo Scientific ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis serie Owl™ P8 |
| Tipo | Peine |
| Dimensiones del gel | 10 x 10 cm |
| N.° de dientes | 12 |
| Grosor de los dientes (métrico) | 0,08 cm |
| Volumen del pocillo (métrico) | 55 μl |
| Longitud de la superficie (imperial) | 5,9 in |
| Longitud del gel (imperial) | 3,9 in |
| Longitud de la superficie (métrico) | 15 cm |
| Longitud del gel (métrico) | 10 cm |
| Mostrar más |