Learn More
Fisherbrand™ Comb for use with FB-VE10-1 Vertical Electrophoresis System
Código de producto. 11963015 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Grosor de los dientes (métrico):
0,05 cm
0,08 cm
0,15 cm
0,77 cm
N.° de dientes:
6
8
10
12
15
20
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11963015
Marca: Fisherbrand™ MP12D
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For use with Fisherbrand™ FB-VE10-1 Vertical Electrophoresis System.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis serie Owl™ P8
Tipo Peine
Dimensiones del gel 10 x 10 cm
N.° de dientes 12
Grosor de los dientes (métrico) 0,15 cm
Volumen del pocillo (métrico) 103 μl
Longitud de la superficie (imperial) 5,9 in
Longitud del gel (imperial) 3,9 in
Longitud de la superficie (métrico) 15 cm
Longitud del gel (métrico) 10 cm
Anchura del gel (imperial) 3,9 in
Anchura de los dientes (imperial) 0,16 in
Anchura de la superficie (métrico) 13 cm
Anchura del gel (métrico) 10 cm
Anchura de los dientes (métrico) 0,43 cm
Altura de la superficie (imperial) 5,11 in
Altura de la superficie (métrico) 13 cm