Learn More
Fisherbrand™ Comb for use with FB-VE10-1 Vertical Electrophoresis System
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Grosor de los dientes (métrico):
0,05 cm
0,08 cm
0,15 cm
0,77 cm
N.° de dientes:
6
8
10
12
15
20
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de electroforesis serie Owl™ P8 |
| Tipo | Peine |
| Dimensiones del gel | 10 x 10 cm |
| N.° de dientes | 6 |
| Grosor de los dientes (métrico) | 0,15 cm |
| Volumen del pocillo (métrico) | 266 μl |
| Longitud de la superficie (imperial) | 5,9 in |
| Longitud del gel (imperial) | 3,9 in |
| Longitud de la superficie (métrico) | 15 cm |
| Longitud del gel (métrico) | 10 cm |
| Mostrar más |