Learn More
Fisherbrand™ Comb for use with FB-VE10-1 Vertical Electrophoresis System
Código de producto. 12404667 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Grosor de los dientes (métrico):
0,05 cm
0,08 cm
0,15 cm
0,77 cm
N.° de dientes:
6
8
10
12
15
20
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12404667
Marca: Fisherbrand™ MP8A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
For use with Fisherbrand™ FB-VE10-1 Vertical Electrophoresis System.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Sistema de electroforesis serie Owl™ P8
Tipo Peine
Dimensiones del gel 10 x 10 cm
N.° de dientes 8
Grosor de los dientes (métrico) 0,77 cm
Volumen del pocillo (métrico) 62 μl
Longitud de la superficie (imperial) 5,9 in
Longitud del gel (imperial) 3,9 in
Longitud de la superficie (métrico) 15 cm
Longitud del gel (métrico) 10 cm
Anchura del gel (imperial) 3,9 in
Anchura de los dientes (imperial) 0,3 in
Anchura de la superficie (métrico) 13 cm
Anchura del gel (métrico) 10 cm
Anchura de los dientes (métrico) 0,77 cm
Altura de la superficie (imperial) 5,11 in
Altura de la superficie (métrico) 13 cm