Learn More
Fisherbrand™ Tubos de hibridación
Se adapta a los brazos giratorios de la estufa microbiológica de hibridación de FisherBiotech™ y a la mayoría de los brazos giratorios compatibles con tubos estándar de 35 a 70 mm de diámetro.
Marca: Fisherbrand™ 13247150
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Se adapta a los brazos giratorios de la estufa microbiológica de hibridación de FisherBiotech™ y a la mayoría de los brazos giratorios compatibles con tubos estándar de 35 a 70 mm de diámetro.
Tubo de hibridación de vidrio borosilicatado, tapón de polipropileno, junta de siliconaEspecificaciones
Polipropileno | |
35 mm | |
FisherBiotech hybridization incubator rotisseries | |
Sin tapón | |
Vidrio de borosilicato |
1,37 in | |
35 mm | |
5,90 in | |
150 mm | |
Tubo de hibridación |