Learn More
Fisherbrand™ Tubos de hibridación
Se adapta a los brazos giratorios de la estufa microbiológica de hibridación de FisherBiotech™ y a la mayoría de los brazos giratorios compatibles con tubos estándar de 35 a 70 mm de diámetro.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Descripción
Se adapta a los brazos giratorios de la estufa microbiológica de hibridación de FisherBiotech™ y a la mayoría de los brazos giratorios compatibles con tubos estándar de 35 a 70 mm de diámetro.
- Vidrio de borosilicato de pared gruesa
- Incluyen un tapón de polipropileno
- La junta tórica está disponible para tubos de 35 mm (se vende por separado, n.º de cat.: 13-247-RNG)
Especificaciones
Polipropileno | |
Tubo de hibridación | |
70 mm | |
Vidrio de borosilicato | |
Sin tapón |
11,81 in | |
2,75 in | |
70 mm | |
Brazos giratorios de la incubadora de hibridación de FisherBiotech | |
300 mm |