Learn More
Fisherbrand™ Tubos de hibridación
Se adapta a los brazos giratorios de la estufa microbiológica de hibridación de FisherBiotech™ y a la mayoría de los brazos giratorios compatibles con tubos estándar de 35 a 70 mm de diámetro.
Marca:  Fisherbrand™ 13247100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16357281
  • 171.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Se adapta a los brazos giratorios de la estufa microbiológica de hibridación de FisherBiotech™ y a la mayoría de los brazos giratorios compatibles con tubos estándar de 35 a 70 mm de diámetro.
  • Vidrio de borosilicato de pared gruesa
  • Incluyen un tapón de polipropileno
  • La junta tórica está disponible para tubos de 35 mm (se vende por separado, Cat. N.º 13-247-RNG)
Especificaciones
Especificaciones
Polipropileno
35 mm
Brazos giratorios de estufa microbiológica de hibridación FisherBiotech
Sin tapón
Vidrio de borosilicato
1,37 in
35 mm
3,93 pulg
100 mm
Tubo de hibridación