Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni ADN humano |
| Color | Natural |
| Volumen (métrico) | 0,2 ml |
| Cantidad | 1000/caja |
| Para utilizar con (equipo) | Bloques de termociclador de 0,2 ml para aplicaciones de PCR y almacenamiento de muestras |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de tapón | Abovedado |
| Formato | Tubo |
| Tipo de producto | Tubos para PCR de pared fina |