Learn More
Fisherbrand™ Cinta de etiquetado de color
La cinta de etiquetado de colores es útil para muchas aplicaciones de etiquetado. Se puede escribir sobre ella y se adhiere a la mayoría de las superficies.
6.75€ - 149.00€
Especificaciones
Formato | Tape |
---|---|
Material | Paper |
Tipo de producto | Colored Label Tape |
Para utilizar con (aplicación) | Waterproof, Oil and Acid resistant |
Cantidad | 4/Pk. |
Código de producto | Marca | Color | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Longitud (imperial) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15854575
|
Fisherbrand™
|
Amarillo | 14 yd | 13 m |
47.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15844575
|
Fisherbrand™
|
Blanco | 14 yd | 13 m |
47.10€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15864575
|
Fisherbrand™
|
Verde | 14 yd | 13 m |
47.10€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15334961
|
Fisherbrand™
|
Rosa | 14 yd | 13 m |
55.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17817271
|
Fisherbrand™
|
cobre | 14 yd | 13 m |
10.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15894575
|
Fisherbrand™
|
Azul | 14 yd | 13 m |
47.10€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15884575
|
Fisherbrand™
|
Naranja | 14 yd | 13 m |
47.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15804585
|
Fisherbrand™
|
Gris | 14 yd | 13 m |
44.45€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17827271
|
Fisherbrand™
|
Lavanda | 14 yd | 13 m |
10.30€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 23-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15874575
|
Fisherbrand™
|
Rojo | 14 yd | 13 m |
47.05€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17837271
|
Fisherbrand™
|
Rosa | 14 yd | 13 m |
10.30€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17827251
|
Fisherbrand™
|
Verde agua | 60 yd | 55 m |
34.85€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17837251
|
Fisherbrand™
|
cobre | 60 yd | 55 m |
34.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15844565
|
Fisherbrand™
|
Gris | 60 yd | 55 m |
143.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 31-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17857251
|
Fisherbrand™
|
Verde lima | 60 yd | 55 m |
34.85€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17847251
|
Fisherbrand™
|
Lavanda | 60 yd | 55 m |
34.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 13-09-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
17867251
|
Fisherbrand™
|
Rosa | 60 yd | 55 m |
34.85€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 20-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15854565
|
Fisherbrand™
|
Color morado | 60 yd | 55 m |
140.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15834565
|
Fisherbrand™
|
Azul | 60 yd | 55 m |
148.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15874555
|
Fisherbrand™
|
Blanco | 60 yd | 55 m |
149.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15884555
|
Fisherbrand™
|
Amarillo | 60 yd | 55 m |
148.00€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 02-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15814565
|
Fisherbrand™
|
Rojo | 60 yd | 55 m |
148.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15824565
|
Fisherbrand™
|
Naranja | 60 yd | 55 m |
148.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15894555
|
Fisherbrand™
|
Verde | 60 yd | 55 m |
148.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15804565
|
Fisherbrand™
|
Rosa | 60 yd | 55 m |
149.00€
paquete de 4 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
15364961
|
Fisherbrand™
|
Violet | 14 yd. | 13 m |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Description
La cinta de etiquetado de colores es útil para muchas aplicaciones de etiquetado. Se puede escribir sobre ella y se adhiere a la mayoría de las superficies.
- Fuerte, duradera y resistente a los ácidos, el agua y el aceite
- Excelente para la codificación por colores
- Resisten temperaturas de - 23 °C a + 121 °C (de - 10 °F a + 250 °F)
- Se puede escribir en ella con bolígrafo, lápiz o rotulador permanente
- Se adhiere a la mayoría de las superficies, incluyendo vidrio, plástico y metal
- Se retira limpia y fácilmente
Las cintas se suministran sin dispensador.
Specifications
Tape | |
Colored Label Tape | |
4/Pk. | |
-23°C to +121°C | |
0.75 in. |
Paper | |
Waterproof, Oil and Acid resistant | |
-10 to 250°F | |
60 yd. x 0.75 in. | |
19 mm |